Learn More
Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Artikelnummer. 11523714
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikale Wiederholung (metrisch):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Tamaño de la unidad:
1 Rollen
1 Stück
Código de producto. Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11523714 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 Rollen
11593764 3,2 mm 2 6,4 mm 38,1 mm 1 Rollen
11558254 4,8 mm 1 7,3 mm 25,4 mm 1 Rollen
11589053 5,1 mm 1 7,6 mm 12,7 mm 1 Rollen
11508264 5,1 mm 1 7,6 mm 16,5 mm 1 Rollen
11583704 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 Rollen
11598254 6,4 mm 1 8,9 mm 19,1 mm 1 Rollen
11528264 6,4 mm 1 8,9 mm 22,9 mm 1 Rollen
11599053 6,4 mm 1 8,9 mm 25,4 mm 1 Rollen
11568254 6,4 mm 1 8,9 mm 31,8 mm 1 Rollen
11578254 6,4 mm 1 8,9 mm 34,9 mm 1 Rollen
11518264 6,4 mm 1 8,9 mm 50,8 mm 1 Rollen
11543714 6,4 mm 2 9,5 mm 31,8 mm 1 Rollen
11563784 6,4 mm 2 9,5 mm 34,9 mm 1 Rollen
11573704 6,4 mm 3 8,9 mm 22,9 mm 1 Rollen
11513714 6,4 mm 12 9,5 mm 6,4 mm 1 Rollen
11523804 9,5 mm 2 12,1 mm 31,8 mm 1 Rollen
15751427 9,5 mm 3 12,1 mm 25,4 mm 1 Rollen
11543814 9,5 mm 4 12,1 mm 17,8 mm 1 Rollen
11523784 9,5 mm 7 12,1 mm 9,5 mm 1 Rollen
11573794 9,7 mm 2 12,7 mm 27,9 mm 1 Rollen
16677865 10,2 mm 1 12,7 mm 50,8 mm 1 Stück
11543804 12,7 mm 1 15,2 mm 50,8 mm 1 Rollen
11553704 19,1 mm 2 22,2 mm 38,1 mm 1 Rollen
11583794 19,1 mm 4 22,2 mm 19,1 mm 1 Rollen
16667865 31,8 mm 1 34,9 mm 69,9 mm 1 Stück
26 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11523714
Marque: Brady™ 030124
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.
  • Permanenter Klebstoff
  • Für glatte Oberflächen
Spécification
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-, CSA- und AGA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Polyester (B-423)
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 16.8 mm
Etiketten pro Zeile 5
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Modell THT-12-423-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 12.70 mm (W) x 11.10 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 13,6 mm
Dimensions (LxW) 12.70 mm (W) x 11.10 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 0.5 in
Breite (metrisch) 12,7 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.437 in
Höhe (metrisch) 11,1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 11.1 mm
Alternate Part Number THT-12-423-10
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.