Learn More
Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Artikelnummer. 11543814
Click to view available options
Höhe (metrisch):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikale Wiederholung (metrisch):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Artikelnummer. 11543814
Marke: Brady™ 030250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.
  • Permanenter Klebstoff
  • Für glatte Oberflächen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-, CSA- und AGA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Polyester (B-423)
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 20.3 mm
Etiketten pro Zeile 4
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Modell THT-57-423-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 17.78 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12,1 mm
Dimensions (LxW) 17.78 mm (W) x 9.53 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 0.7 in
Breite (metrisch) 17,8 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 17.78 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 17.78 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.375 in
Höhe (metrisch) 9,5 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 9.5 mm
Alternate Part Number THT-57-423-10