Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Artikelnummer. 11573704
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikale Wiederholung (metrisch):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Förpackningsstorlek:
1 Rollen
1 Stück
| Produktkod. | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11573704 | 6,4 mm | 3 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 Rollen |
| 11593764 | 3,2 mm | 2 | 6,4 mm | 38,1 mm | 1 Rollen |
| 11558254 | 4,8 mm | 1 | 7,3 mm | 25,4 mm | 1 Rollen |
| 11589053 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 12,7 mm | 1 Rollen |
| 11508264 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 Rollen |
| 11583704 | 5,1 mm | 4 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 Rollen |
| 11598254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 19,1 mm | 1 Rollen |
| 11528264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 Rollen |
| 11599053 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 25,4 mm | 1 Rollen |
| 11568254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 31,8 mm | 1 Rollen |
| 11578254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 34,9 mm | 1 Rollen |
| 11518264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 50,8 mm | 1 Rollen |
| 11543714 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 31,8 mm | 1 Rollen |
| 11563784 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 34,9 mm | 1 Rollen |
| 11513714 | 6,4 mm | 12 | 9,5 mm | 6,4 mm | 1 Rollen |
| 11523804 | 9,5 mm | 2 | 12,1 mm | 31,8 mm | 1 Rollen |
| 15751427 | 9,5 mm | 3 | 12,1 mm | 25,4 mm | 1 Rollen |
| 11543814 | 9,5 mm | 4 | 12,1 mm | 17,8 mm | 1 Rollen |
| 11523784 | 9,5 mm | 7 | 12,1 mm | 9,5 mm | 1 Rollen |
| 11573794 | 9,7 mm | 2 | 12,7 mm | 27,9 mm | 1 Rollen |
| 16677865 | 10,2 mm | 1 | 12,7 mm | 50,8 mm | 1 Stück |
| 11523714 | 11,1 mm | 5 | 13,6 mm | 12,7 mm | 1 Rollen |
| 11543804 | 12,7 mm | 1 | 15,2 mm | 50,8 mm | 1 Rollen |
| 11553704 | 19,1 mm | 2 | 22,2 mm | 38,1 mm | 1 Rollen |
| 11583794 | 19,1 mm | 4 | 22,2 mm | 19,1 mm | 1 Rollen |
| 16667865 | 31,8 mm | 1 | 34,9 mm | 69,9 mm | 1 Stück |
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod. 11573704
Brand: Brady™ 030119
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Permanenter Klebstoff
- Für glatte Oberflächen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | UL-, CSA- und AGA-zugelassen |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | White |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester (B-423) |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker |
| Horizontale Wiederholung (metrisch) | 28.6 mm |
| Etiketten pro Zeile | 3 |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -70°C |
| Modell | THT-2-423-10 |
| Anzahl pro Packung | 10000 Label(s) / Roll |
| Menge | 10.000 Etiketten |
| Form | Rechteck |
| Größe | 22.86 mm (W) x 6.35 mm (H) |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -94°F to +230°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70 bis +110 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.003 in |
| Dicke (metrisch) | 0.076 mm |
| Vertikale Wiederholung (metrisch) | 8,9 mm |
| Dimensions (LxW) | 22.86 mm (W) x 6.35 mm (H) |
| Breite (angloamerikanisch) | 0.9 in |
| Breite (metrisch) | 22,9 mm |
| Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich | 22.86 mm |
| Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich | 22.86 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.25 in |
| Höhe (metrisch) | 6,4 mm |
| Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich | 6.4 mm |
| Alternate Part Number | THT-2-423-10 |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?