Learn More
Brady™ B-428 Metallized Polyester Thermal Transfer Labels
Artikelnummer. p-7225736
Click to view available options
Höhe (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
Vertikale Wiederholung (metrisch):
8,9 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
Breite (metrisch):
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 11503714
Marke: Brady™ 030122
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Printable, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Matte finish
  • For smooth surfaces
  • Heat resistant with permanent adhesive
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-, CSA- und AGA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Gray
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Metallisierter Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 20.3 mm
Etiketten pro Zeile 4
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Modell THT-1-428-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to 248°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0047 in
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 8,9 mm
Dimensions (LxW) 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 0.75 in
Breite (metrisch) 19,1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.25 in
Höhe (metrisch) 6,4 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.4 mm
Alternate Part Number THT-1-428-10