Learn More
Brady™ B-483A Polyester Ultra Aggressive Thermotransfer-Etikettenband
Artikelnummer. 11598294 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
76,20 mm (B) x 91,44 m (L)
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11598294 76,20 mm (B) x 91,44 m (L) 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11598294 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 031334
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Druckbare, hochbeständige Polyesteretiketten für Thermotransferdrucker.
  • 76 mm Kern
  • Für glatte oder texturierte Oberflächen
  • Hochbeständiger Permanent-Klebstoff
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL- und CSA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Kontinuierlich
Material Polyester (B-483A)
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Geräteetikettierung, Allgemeine Kennzeichnung, Inventaretikettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell THT-21-483
Anzahl pro Packung 1 Etikett(en) / Rolle
Menge 1
Größe 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 76,20 mm (B) x 91,44 m (L)
Länge (metrisch) 91.4 m
Breite (metrisch) 76.2 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 76.20 mm
Alternate Part Number THT-21-483