Learn More
Brady™ B-484A Polyester-Permanentetiketten für Thermotransfer
Artikelnummer. 11532955 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
3
Vertikale Wiederholung (metrisch):
15,2 mm
28,6 mm
54 mm
Breite (metrisch):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
11532955 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm 1 Rollen
11542955 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 Rollen
11552955 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm 1 Rollen
11562955 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 Rollen
11572955 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11532955 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 062390
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Drucketiketten aus Permanent-Polyester für Thermotransferdrucker.
  • Hohe Haftfähigkeit
  • Acryl-Klebeetiketten
  • Hitzebeständig
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-Kennzeichnung
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester (B-484A)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachverfolgung von Assets, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27,3 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell THT-5-484-10
Anzahl pro Packung 10.000 Etiketten pro Rolle
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,2 mm
Abmessungen (L x B) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12,7 mm
Alternate Part Number THT-5-484-10