Learn More
Brady™ B-7606 Paper Thermal Transfer Labels
Beschreibung
- Permanent acrylic adhesive
- 25 mm small core
- Glossy finish
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | White |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Paper (B-7606) |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Warehouse Marking |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP™11, BBP™12, and THT 76 mm Core Printers |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |