Learn More
Brady™ B-8423 Polyester Thermal Transfer Satin Labels
Artikelnummer. 11573105
Click to view available options
Höhe (metrisch):
31,8 mm
50,8 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
34,8 mm
54 mm
Breite (metrisch):
69,9 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 11573105
Marke: Brady™ 236717
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Printable, satin polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • 25 mm kleiner Kern
  • Für glatte Oberflächen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL- und CSA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe White
Ausführung Satin
Format Die-cut
Material Polyester (B-8423)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestandsverfolgung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Platinenkennzeichnung, Lagermarkierung, Barcode-Etikettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™11, BBP™12, PR Plus Serie, THT 76 mm Kerndrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80°C
Modell BPT-7-8423-1
Anzahl pro Packung 1000 Label(s) / Roll
Menge 1000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0028 in.
Dicke (metrisch) 0.071 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 34,8 mm
Dimensions (LxW) 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 1.25 in.
Breite (angloamerikanisch) 2.75 in.
Breite (metrisch) 69,9 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 69.85 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.25 in.
Höhe (metrisch) 31,8 mm
Alternate Part Number BPT-7-8423-1