Learn More
Thermo Scientific Chemicals B-9430
Artikelnummer. 15428199
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. 15428199
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66729.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 180981-09-3
Spezifikation
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung −30 °C bis −10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 1338.584
Produkttyp B-9430
Menge 1 mg
Empfindlichkeit Air & Light Sensitive