Learn More
β-Alanin-Ethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30387124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387124 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46108350G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 4244-84-2
Summenformel C5H12ClNO2
Menge 50 g
Synonym β-Alanine ethyl ester hydrochloride (1:1), β-Alanine, ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), 3-Aminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic acid ethyl ester hydrochloride, CarnoSyn, Ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, Ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, Ethyl β-alaninate hydrochloride, Ethyl β-alaninoate hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)CCN
IUPAC-Name Ethyl 3-aminopropanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
Formelmasse 153.0557