Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Cartridges, Silica Solid Loader
FlashPure cartridges are offered in a wide range of sizes, covering different stationary phases, particle sizes and geometries. This enables the user to choose the flash cartridge which best suits his purification needs.
Descrizione
Descrizione
  • Different sizes for scalability from milligrams to grams
  • Broad range of different normal and reversed phases
  • Small and spherical particles for fast separations and high loadings
  • Compatibility with the Pure Navigator software (flash method optimization by interpreting TLC or HPLC scouting runs). 
  • RFID tag for an automatic transfer of important parameters for a run on a Pure chromatography system.
  • Loading capacity: 0.1 - 10% 
  • Endcapped: No
Compliance
UL, CE, CSA
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato