Learn More
(-)-B-Methoxydiisopinocampheylboran-Hydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (-)-B-Methoxydiisopinocampheylborane hydrate |
| CAS | 85134-98-1 |
| Summenformel | C21H37BO . x(H 2O) |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (-)-B-Methoxydiisopinocampheylborane, (-)-Diisopinocampheylmethoxyborane, (-)-Ipc2B(OMe), (-)-Methoxydiisopinocampheylborane, Methoxybis((1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)borane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C[C@@H](B([C@@H]3C[C@@H]4C[C@@H](C4(C)C)[C@H]3C)OC)[C@@H]2C |
| IUPAC-Name | Methoxybis((1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)boran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 316.3 |