Learn More
b-Myrcen (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30471269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471269 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471269 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM875300500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myrcene
CAS 123-35-3
Summenformel C10 H16
Menge 500 mg
Synonym 1,6-Octadiene','7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, β-Geraniolene, β-Myrcene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
IUPAC-Name 7-Methyl-3-methylidenocta-1,6-dien
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Formelmasse 136.1252