Learn More
β-Naphthyl-αD-Glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30473131
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473131 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN368500100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Naphthyl alpha-D-Glucopyranoside
CAS 25320-79-0
Summenformel C16 H18 O6
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H18O6/c17-8-12-13(18)14(19)15(20)16(22-12)21-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12-20H,8H2/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-naphthalin-2-yloxyoxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 306.31
Formelmasse 306.1103