Learn More
BOLA B.Sicheres Luftventil
Artikelnummer. 17834014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17834014 50/Packung 50 Stück
17883352 100/Packung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17834014 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. M 50505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1006.61 €
    705.43 € / 50 Stück
    Sparen 301.18 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PP mit UNF 1/4-Anschluss für B.Safe-Verschlüsse, integriertes Rückschlagventil mit poröser PTFE-Membran
  • B.Safe Luftventilkörper aus PP mit Anschluss (Gewinde UNF 1/4 28 G), passend für B.Safe Kappen
  • Deckel mit Belüftungsöffnung und Luerlock-Anschluss, integriertes Rückschlagventil mit vorgeschalteter poröser PTFE-Membran (0,001 mm) inklusive aufsteckbarer Betriebsdaueranzeige
  • Verpackungseinheit (Stück). 50 und 100
  • Nutzungsdauer Monate 6
  • Poröse PTFE-Membran zum Druckausgleich und Schutz vor Verunreinigungen, inklusive aufsteckbarer Lebensdaueranzeige
Spezifikation
Länge (metrisch) 0.001 mm
Enthält 6 Monate Nutzungsdauer
Material PTFE
Menge 50/Packung
Produkttyp Ventil