Learn More
Beskrivning
- Durchflussrate 0,71 bis 42 l/min mit B/T Schlauch – die Durchflussrate hängt von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
- Der Rapid-Load™ Pumpenkopf-Okklusionsmechanismus schiebt das Okklusionsbett aus dem Weg für einfaches Aufsetzen der Schläuche und verbesserten Verschluss der Schläuche
- Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
- Dieser langlebige Digitalantrieb mit variabler Drehzahl ist ideal für Anwendungen mit Transfer und Abgabe großer Flüssigkeitsmengen
- Mit Durchflussraten bis zu 42 l/min (11,1 g/min) können große Chargen schnell und effizient verarbeitet werden
- Die Tastensperre hilft beim Sichern von Einstellungen zur Verhinderung unbeabsichtigter oder unberechtigter Änderungen
- Der modulare B/T Digitalantrieb ist ein vollausgestatteter Spender mit einem leistungsstarken, reversiblen 3/4-Motor mit einfacher, intuitiver Steuerung
- Starten, Stoppen, Vorfüllen, Reversieren, Kalibrieren und Abgeben mit der versiegelten Tastatur
- Die vierstellige LED-Anzeige zeigt die Durchflussrate (0,1, 1 oder 10 l/min Auflösung bei automatischer Bereichswahl mit Schlauchgröße), das Abgabevolumen (0,1 bis 999 l in Schritten von 0,1 l), die Motordrehzahl und die Kopienzahl (1 bis 99 Wiederholungen, 100 ml bis jeweils über 1000 l) für die automatisierte wiederholte Abgabe
- Einfache Integration von Prozessen mit Antrieb mit umfassenden Fernsteuerungsfunktionen über ein Fernkabel (77300-32, separat erhältlich)
- Zu den Funktionen für den Fernbetrieb gehören Pumpenrichtung, Start/Stopp und Vorfüllen über offenen Kollektor, Kontaktverschluss
- Dieser Antrieb speichert einen benutzerdefinierten Kalibrierungswert für maximale Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Kalibrieren Sie manuell, um die im nichtflüchtigen Speicher gespeicherten nominalen Kalibrierungen zu kompensieren oder zu verwenden
Specifikationer
Specifikationer
| Stromstärke | 10,5 Ampere |
| Regelungsart | Digitale variable Drehzahl |
| Beschreibung | Waschdown-fähig |
| Abmessungen (L x B x H) | Regler:(22,9 x 27,9 x 11,4 cm), Antrieb:(68,6 x 40 x 38,4 cm) |
| Elektrische Anforderungen | 190 bis 260 VAC |
| Flussrate | 1,3 bis 42 l/min |
| IP-Schutzart | IP56 |
| Schlauchtyp | B/T™ PerfectPosition™ |
| Schlauchgröße | B/T 87, B/T 91 |
| Spannung | 230 V |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?