Learn More
b-Tocopherol (1,0 mg/ml in Hexan) (racemische Mischung), TRC
Artikelnummer. 30451615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5x1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451615 5x1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5261735X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beta Tocopherol
CAS 148-03-8
Summenformel C28 H48 O2
Menge 5x1 mL
Synonym 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R*(4R*,8R*)]-, 6-Chromanol, 2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), rel-(2R)-3,4-Dihydro-2,5,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol, 2,5,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,8-Dimethyltocol, Cumotocopherol, DL-β-Tocopherol, Neotocopherol, dl-β-Tocopherol, p-Xylotocopherol, β-Tocopherol
InChI-Formel InChI=1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)cc(C)c2O1
IUPAC-Name (2R)-2,5,8-Trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molekulargewicht (g/mol) 416.68
Formelmasse 416.3654
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL