Learn More
Motic™ Biologisches Mikroskop der B3-Serie
Artikelnummer. 15485132
Click to view available options
Kopfausführung:
Siedentopf Binokular, 30° geneigt, 360° drehbar
Siedentopf Trinokular
Modell:
B3-220 Asc
B3-220 PL
B3-223 Asc
B3-223 PL
B3-223 Phase
Objektivausführung:
ASC Achromatisch, Superkontrast, DIN
DIN plan-achromatisch
Plan, phasenkontrast-plan
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15485132
Marke: Motic™ PB37511E01
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beliebtes Mikroskop mit ausgezeichneter Bearbeitung, integrierter Koehler-Beleuchtung und fünffachem Revolver. Das Motic™ biologische Mikroskop der Serie B3 ist ein stabiles Gerät für die professionelle Mikroskopie und kann mit einer Vielzahl an optionalen Objektiven ausgestattet werden, um unterschiedlichste Forschungsansprüche zu erfüllen.
  • Integrierte Koehler-Beleuchtung und ein fünffacher Objektivrevolver als Standard.
  • Eingebauter, niedriger mechanischer koaxialer Tisch mit Probenhalter.
  • Erhältlich mit achromatischem Superkontrast, Vollplan- oder Phasenoptik.
Spezifikation
Kondensatortyp Fokussierbar und zentrierbar 1.25 N.A. Abbe-Kondensator mit Irisblende und Filterhalter
Eyepiece WF 10X/20 mm, Dioptrieneinstellung am linken Okular, +/-5 Dioptrien
Kopfausführung Siedentopf Binokular, 30° geneigt, 360° drehbar
Beleuchtungsart Halogen mit Intensitätskontrolle 12 V / 20 W
Vergrößerungsleistung 4x, 10x, 40XS, 100XS (Öl)
Modell B3-220 Asc
Objektivausführung ASC Achromatisch, Superkontrast, DIN
Produkttyp Biologisches Mikroskop
Enthält Blau-, Gelb und Grünfilter, Staubschutzabdeckung und Immersionsöl
Objektivrevolver Umgedrehter vierfach drehbarer Objektivrevolver mit Klick-Stopps.
Optische Konstruktion Finites optisches System, 160 mm
Abmessungen (L x B x H) 245 x 190 x 380 mm
Gewicht (metrisch) 7 kg
Elektrische Anforderungen 220/240 V (CE)