Learn More
Brady™ Endlos-Vinylband für die Drucker BBP3X/S3XXX/i3300
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 m x 101 mm
30 m x 29 mm
30 m x 75 mm
Farbe:
Blau
Orange
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Beschreibung
- B-7569 ist ideal für Gebäudeetiketten für den Innen- und Außenbereich, einschließlich 5S-Etiketten, Sicherheitsetiketten, Warnschildern, Rohrmarkierern, Geräteetiketten und visuellen Arbeitsplatzetiketten
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Vinyl (B-7569) |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100 |
| Dimensions (LxW) | 30 m x 75 mm |
| Alternate Part Number | B30C-3000-7569-WT |