Learn More
Brady™ Endlos-Vinylband für die Drucker BBP3X/S3XXX/i3300
Artikelnummer. 15961001
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 m x 101 mm
30 m x 29 mm
30 m x 75 mm
Farbe:
Blau
Orange
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 15961001
Brand: Brady™ 120924
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Labels constructed of B-7569 Vinyl for indoor/outdoor use.
  • B-7569 ist ideal für Gebäudeetiketten für den Innen- und Außenbereich, einschließlich 5S-Etiketten, Sicherheitsetiketten, Warnschildern, Rohrmarkierern, Geräteetiketten und visuellen Arbeitsplatzetiketten
Specifications
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Vinyl (B-7569)
Print Technology Thermotransfer
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100
Dimensions (LxW) 30 m x 101 mm
Alternate Part Number B30C-4000-7569-WT