Learn More
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels
Artikelnummer. 17821495
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1,125 in.
2,25 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) unitSize
17821495 1,125 in. 1 Rollen
17801505 2,25 in. 1 Rollen
17871495 3 in. 1 Rollen
17841495 4 in. 1 Rollen
4 options
Artikelnummer. 17821495
Marke: Brady™ 149268
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
  • Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
  • Easy to remove, saving time during re-labeling process
  • Environmentally responsible
  • Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Spezifikation
Klebstofftyp Abnehmbar
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Papier
Print Technology Thermotransfer
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP33 Etikettendrucker
Länge (angloamerikanisch) 300 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1,125 in.
Alternate Part Number B30C-1125-403-WT