Learn More
Brady™ B33-Serie Polyamid-beschichtet Nylon Stoffetiketten
Artikelnummer. 30041481
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,25 in.
0,5 in.
0,75 in.
1 in.
1,5 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,75 in.
0,937 in.
1,437 in.
2,5 in.
4 in.
6 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
2300 Stück
2500 Stück
300 Stück
450 Stück
700 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) unitSize
30041481 1 in. 1,437 in. 2300 Stück
30041416 0,75 in. 0,75 in. 1000 Stück
30041434 1 in. 0,75 in. 2500 Stück
30041418 0,75 in. 0,937 in. 2500 Stück
30041463 0,25 in. 1,437 in. 2500 Stück
30041460 0,5 in. 1,437 in. 2500 Stück
30041443 1 in. 2,5 in. 700 Stück
30041409 1 in. 4 in. 450 Stück
30041426 1,5 in. 4 in. 450 Stück
30041444 1,5 in. 6 in. 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30041481 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 153092
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nylon Stoffbezogene (B-499) Rundumetiketten sind hochgradig biegsam und passen sich eng gekrümmten Oberflächen wie Drähten und Kabeln an.
Nylon Stoffbezogene (B-499) Rundumetiketten sind hochgradig biegsam und passen sich eng gekrümmten Oberflächen wie Drähten und Kabeln an. Zum Drucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich.
  • Das matte, weiße, mit Polyamid beschichtete Nylongewebe verfügt über einen permanenten Acrylkleber und ist thermotransferbedruckbar.
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Nylon Tuch
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Drähten und Kabeln, Kennzeichnung von Elektrogeräten, Kennzeichnung von Daten- und Telekommunikationsgeräten, Kennzeichnung von Laborgeräten, Allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady™ Etikettendrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.94 mm
Etiketten pro Zeile 3 Etiketten
Menge 2300 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.166 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 39.67 mm
Abmessungen (L x B) 36.50 x 25.4 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,437 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 86.36 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,437 in.
Höhe (metrisch) 36.50 mm
Alternate Part Number B33-89-499