Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer For Depressurised Operation
Artikelnummer. 10069090
Change view
Click to view available options
Modell:
B5A
Gehäuse B10Z
Gehäuse B5Z
Fassungsvermögen:
500 L
1000 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell Fassungsvermögen unitSize
10069090 Gehäuse B5Z 500 L 1 Stück
10125360 B5A 500 L 1 Stück
10099110 Gehäuse B10Z 1000 L 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10069090
Marke: behr Labor-Technik™ B00223465
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thick-walled, robust and practical mixed-bed ion exchangers made of blue polyethylene with free output to the storage tank. Ideal also for subsequent demineralization of reverse osmosis system or for an ambitious aquarist.
  • Kann direkt an die Wasserversorgung angeschlossen werden und ist sofort einsatzbereit.
    • Automatische Entlüftung durch die Wasserzufuhr von unten
      • Minimales Risiko einer mikrobiellen Kontamination durch Schlitzdüsen in der Rohwasserversorgung
        • Die Düsen sind robust und leicht zu reinigen, es besteht keine Gefahr von Schäden durch mechanische Beanspruchung.
          • Extrem sichere und auslaufsichere Abdichtung der Düsen durch das eigene Schweißverfahren des Herstellers.
            • Das Leitfähigkeitsmessgerät ist direkt oben montiert.
              • B5 und B10 können auch als Wandeinheiten verwendet werden (Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten).
                • Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
                  • Die Leitfähigkeit wird direkt am Gerät (installierte Messgeräte) oder mit einem Fernstandortmessgerät gesteuert.
Spezifikation
Beschreibung B5Z Ersatzkassette für Wasserdeionisierer
Fassungsvermögen 500 L
Flussrate 50-l/h-
Material Polyethylen
Modell Gehäuse B5Z
Typ Ersatzkartusche