missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-H2/ICOSLG Antibody (987602) [PE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18618893 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18618893 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18618893

Marke: Novus Biologicals FAB10083P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

B7-H2/ICOSLG Monoclonal antibody specifically detects B7-H2/ICOSLG in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen B7-H2/ICOSLG
Anwendungen Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 987602
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B7H2B7 homolog 2, B7-H2B7-related protein 1, B7RP1B7-like protein Gl50, B7RP-1LICOS, CD275, CD275 antigen, GL50transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand, ICOSL, ICOS-L, inducible T-cell co-stimulator ligand, KIAA0653ICOS ligand
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H2, Met1-Lys279, Accession # Q9JHJ8
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23308
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.