Learn More
B7-H3/CD276 Antibody (6A1), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200074347 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18186188 0.1 mL 0.10 Milliliter
18668605 0.025 mL 0.03 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18186188
Marke: Novus Biologicals NBP237657
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
B7-H3/CD276 Monoclonal specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen B7-H3/CD276
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 6A1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Zusammensetzung Ascites with 0.03% Sodium Azide
Gen-Alias B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
Gensymbole CD276
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human CD276 expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 57 kDa
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80381
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1