Learn More
B7-H3/CD276 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00 € - 549.00 €
Spezifikation
| Antigen | B7-H3/CD276 |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50, Knockout Validated 0.5 ug/ml |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18493331
|
Novus Biologicals
NBP1-88965-25ul |
25 μL |
369.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18775223
|
Novus Biologicals
NBP1-88965 |
549.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
B7-H3/CD276 Polyclonal specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.Spezifikation
| B7-H3/CD276 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule | |
| CD276 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50, Knockout Validated 0.5 ug/ml | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Immunology | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 80381 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:YSKPSMTLEPNKDLRPGDTVTITCSSYRGYPEAEVFWQDGQGVPLTGNVTTSQMANEQGLFDVHSVLRVVLGANGTYSCLVRNPVLQQDAHGSVTITGQP | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |