missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-H4 Antibody (2582H), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18095054 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18095054 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18095054

Marke: Novus Biologicals FAB21542F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

B7-H4 Monoclonal antibody specifically detects B7-H4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen B7-H4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2582H
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B7h.5, B7-H4, B7H4T-cell costimulatory molecule B7x, B7S1VCTN1, B7XPRO1291, FLJ22418, Immune costimulatory protein B7-H4, Protein B7S1, T cell costimulatory molecule B7x, V-set domain containing T cell activation inhibitor 1, V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H4, Phe29-Pro258, Accession # Q7TSP5
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79679
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.