Learn More
B7-H7/HHLA2 Antibody (907812R), DyLight 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18570709 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18570709 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18570709
Marke: Novus Biologicals FAB80841RK
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
B7-H7/HHLA2 Monoclonal antibody specifically detects B7-H7/HHLA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen B7-H7/HHLA2
Anwendungen Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 907812R
Konjugat DyLight 488
Verdünnung Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias HERV-H LTR-associating 2, HERV-H LTR-associating protein 2, Human endogenous retrovirus-H long terminal repeat-associating protein 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human embryonic kidney cell line HEK293-derived human B7-H7/HHLA2, Met1-Asn344, Accession # Q9UM44
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Inflammation
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11148
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1