missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ B7-H7 Monoclonal Antibody (MA57YW), APC, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16310724
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
16310724 100 Tests 100 Stück
16300724 25 Tests 25 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16310724

Marke: Invitrogen™ 17653742

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Description: This MA57YW monoclonal antibody recognizes human B7-H7 on live and paraformaldehyde-fixed cells. Applications Reported: This MA57YW antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This MA57YW antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of the HDLM2 cell line. This may be used at 5 μL (0.5 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser

B7-H7 (also known as HHLA2) is a membrane protein with three Ig-like domains (IgV-IgC-IgV), whereas other members of the B7 family generally have only two Ig domains (IgV-IgC). B7-H7 is somewhat more closely related to B7-H3 and B7-H4 and shares 10% to 18% amino acid identity and 23% to 33% similarity to B7 family members. B7-H7 protein is widely expressed in epithelium cells of the gallbladder, breast, kidney, colon, small intestines and placenta. In the immune system, HHLA2 protein is not constitutively expressed on human monocytes/macrophages. B7-H7 is widely expressed in cancers, especially in triple negative breast cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen B7-H7
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon MA57YW
Konzentration 5 μL/Test
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen HHLA2
Gen-Zugriffsnummer Q9UM44
Gen-Alias B7-H5; B7H7; B7-H7; B7y; HERV-H LTR-associating 2; HERV-H LTR-associating protein 2; HHLA2; Human endogenous retrovirus-H long terminal repeat-associating protein 2
Gensymbole HHLA2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen B7-H7 recombinant protein.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11148
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.