Learn More
A&D Weighing™ BA-6DTE Premium-Level Micro/Semi-Micro-Waagen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17867590
Click to view available options
:
BA-125D Premium-Level Micro/Semi-Micro Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 51 g/120 g; Automation Interface: RS-232; Diameter (Metric) Outer Pan: 85 mm; Display Type: Reverse-backlit LCD
Artikelnummer. 17867590
Marke: A&D Weighing™ BA125D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Serien BA und BA-T bieten maximale Bedienbarkeit, erweiterte Funktionalität und eine breitere Palette an Lösungen. Alle Modelle sind standardmäßig mit einem externen Ionisator zur schnellen und einfachen Beseitigung von statischer Aufladung ausgestattet.
  • Verfügbar mit einzeiligem LCD-Display (BA) oder Multifunktions-Farb-Touchscreen (BA-T)
  • 5 Zoll breiter Farb-Touchscreen für die intuitive Bedienung der erweiterten Funktionen (BA-T-Serie)
  • Automatisches und programmierbares Öffnen/Schließen der Windschutzklappen mit kontaktlosen IR-Sensoren
  • Abnehmbare Windschutzeinheit mit abnehmbaren Glasscheiben zur einfacheren Reinigung*1
  • Keine Rillen in den Schiebetüren, sodass sich keine Verunreinigungen ansammeln können
  • Zusätzlicher innerer Windschutz für 0,001-mg-Modelle für eine höhere Stabilität*1
  • Externer Ionisator zur sofortigen Beseitigung statischer Aufladung*2
  • Benutzerzugriffskontrolle (UAC) mit Funktionen zur Verwaltung der Benutzerrechte und Kennwortsperrung Historien-Daten für An-/Abmeldung, Betrieb,
  • Empfindlichkeitseinstellung und Auswirkungs-/Stoßerkennung (ISD)
  • Auswirkungs-/Stoßerkennung (ISD) liefert Rückmeldungen zur Vermeidung von Schäden am Gewichtssensor (patentiert)
  • Mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch oder Japanisch (bei der BA-T-Serie)
  • Formulierungsmodus für schnelles, genaues Wiegen von mehreren zu mischenden Proben (bei der BA-T-Serie)
  • HPLC-Modus zur Vorbereitung von Pufferlösungen für die Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (bei der BA-T-Serie)
  • Unterstützung der täglichen/regelmäßigen Waagenprüfung (bei der BA-T-Serie)
  • Intelligente Routineprüfung (SRC) (bei der BA-T-Serie)
  • Nivellierhilfe auf dem Bildschirm (bei der BA-T-Serie)
  • AD-Just – Automatische Selbstempfindlichkeitsanpassung mithilfe des internen Gewichts Interne Wiederholbarkeitsprüfung zur schnellen Bewertung der Leistung in einer bestimmten Umgebung
  • Datenspeicherfunktion (bei der BA-Serie)
  • Auswählbare Reaktionsmerkmale zum Abwägen schnellerer Wägegeschwindigkeit gegen höhere Anzeigestabilität oder umgekehrt
  • GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe zur Erfüllung der Dokumentationsanforderungen
  • Universal Flexi Coms (UFC) zur Anpassung von Inhalt und Layout des Ausdrucks*3
    Brutto-/Netto-/Tara-Ausgabe
  • Zählmodus mit automatischer Verbesserung der Zählgenauigkeit (ACAI)
  • Prozentmodus für Zielwägungen oder zur Überprüfung von Probenabweichungen
  • Statistische Berechnung (SCF) zur Erleichterung der Analyse von Messungen (bei der BA-T-Serie)
  • Automatisches Ein-/Ausschalten
  • Unterflurhaken zum Wägen magnetischen Materials und zur Dichtemessung
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle RS-232
Kalibrierung Intern
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA, GLP/GMP
Anschlusstyp RS-232C (D-Sub 9P), USB-B (Mini B), externe Tasteneingabe (2)
Fassungsvermögen 51 g/120 g
Displaytyp Reverse-backlit LCD
Lesbarkeit 0.01 mg/0.1 mg
Luftfeuchtigkeitsbereich ≤85 % bei 5 °C bis 40 °C
Enthält Displayabdeckung, Wechselstromadapter, 1,8 m USB-Kabel, Pinzette für Kalibriergewicht, Mikrospatel
Ausgleichen Manuell
Linearität ± 0,2 mg
Material Aluminium, Kunststoff, Glas
Wiederholgenauigkeit 0.03 mg/0.1 mg
Stabilisierungszeit 7 sec.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Typ Analytische Waage
Gewährleistung 3 Jahre
Wägemodi Wiegen, Zählen, Prozent
Breite (angloamerikanisch) 6,8 in.
Breite (metrisch) 173 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,2 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 6,5 in.
Höhe (metrisch) 284 mm
Höhe (metrisch) Kammer 166 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 17,7 in.
Tiefe (metrisch) 450 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale 3,4 in.
Außendurchmesser (metrisch) Schale 85 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 14.77 lb.
Gewicht (metrisch) 6.7 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz