Learn More
A&D Weighing™ BA-125DTE Mikro/Semimikrowaage für Premium-Level
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17877590
Change view
Click to view available options
:
BA-125DTE Mikro/Semimikrowaage für Premium-Level; Zertifizierungen/Konformität: CE, UKCA, GLP/GMP; Kapazität: 51 g/120 g; Automatisierungsschnittstelle: RS-232; Durchmesser der äußeren Schale (metrisch): 85 mm; Displaytyp: Farb-Touchscreen
Artikelnummer.
17877590 BA-125DTE Mikro/Semimikrowaage für Premium-Level; Zertifizierungen/Konformität: CE, UKCA, GLP/GMP; Kapazität: 51 g/120 g; Automatisierungsschnittstelle: RS-232; Durchmesser der äußeren Schale (metrisch): 85 mm; Displaytyp: Farb-Touchscreen
1 options
Artikelnummer. 17877590
Marke: A&D Weighing™ BA125DTE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Serien BA und BA-T bieten maximale Bedienbarkeit, erweiterte Funktionalität und eine breitere Palette an Lösungen. Alle Modelle sind standardmäßig mit einem externen Ionisator zur schnellen und einfachen Beseitigung von statischer Aufladung ausgestattet.
  • Multifunktionale Farb-Touchscreen Displays für eine intuitive Steuerung der erweiterten Funktionen
  • Automatisches und programmierbares Öffnen/Schließen der Breeze Break-Türen mit berührungslosen IR-Sensoren
  • Abnehmbare Breeze Break-Einheit mit leicht zu reinigenden trennbaren Glasscheiben für verbesserte Reinigung
  • Keine Rillen in den Schiebetüren, so dass sich keine Verunreinigungen ansammeln können
  • Zusätzliche innere Breeze Break-Einheit für 0,001 mg-Modelle zur Erhöhung der Stabilität
  • Externer Ionisator zur sofortigen Beseitigung statischer Aufladung
  • Benutzerzugriffskontrolle (UAC) mit Funktionen zur Verwaltung von Benutzerrechten und Kennwortsperre
  • Verlaufsinformationen für An-/Abmeldung, Betrieb, Empfindlichkeitseinstellung und Aufprallerkennung (Impact Shock Detection, ISD)Aufprallerkennung (ISD) mit Rückmeldung zur Vermeidung von Schäden am Gewichtssensor (patentiert)
  • Formulierungsmodus für schnelles, genaues Wiegen mehrerer zu mischenden Proben
  • HPLC-Modus zur Vorbereitung von Pufferlösungen für die Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie
  • Unterstützung der täglichen/periodischen Waagenkontrolle
  • SRC-Funktion (Smart Routine Check)
  • On-Screen-Nivellierhilfe
  • Automatische Selbstempfindlichkeitseinstellung „AD-Just“ anhand des internen GewichtsInterner Reproduzierbarkeitstest zur schnellen Bewertung der Leistung in einer bestimmten Umgebung
  • Datenspeicherfunktion
  • Wählbare Ansprecheigenschaften für den Tausch von schnellerer Wägegeschwindigkeit gegen höhere Stabilität des Displays oder umgekehrtGLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe zur Erfüllung der Dokumentationsanforderungen
  • Universal Flexi Coms (UFC) zur Anpassung von Druckinhalt und -layout
  • Brutto-Netto-/Tara-AusgabeZählmodus mit Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI)-Funktion
  • Prozentmodusfunktion für Zielwiegen oder Prüfen der Probenvariation usw.
  • Statistische Berechnungsfunktion (SCF) zur Erleichterung der Analyse von Messungen
  • Automatische Ein- und AusschaltefunktionenUnterhaken zum Wiegen von magnetischem Material sowie zur Dichtemessung
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle RS-232
Kalibrierung Intern
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA, GLP/GMP
Anschlusstyp RS-232C (D-Sub 9P), USB-A, USB-B (Mini B), Ethernet (TCP/IP), externe Tasteneingabe (2)
Fassungsvermögen 51 g/120 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,01 mg/0,1 mg
Luftfeuchtigkeitsbereich ≤85 % bei 5 °C bis 40 °C
Enthält Displayabdeckung, Wechselstromadapter, 1,8 m USB-Kabel, Pinzette für Kalibriergewicht, Mikrospatel
Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch
Ausgleichen Handbuch mit On-Screen-Nivellierhilfe
Linearität ± 0,2 mg
Material Aluminium, Kunststoff, Glas
Wiederholgenauigkeit 0,03 mg/0,1 mg
Stabilisierungszeit 7 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Typ Analytische Waage
Gewährleistung 3 Jahre
Wägemodi Wiegen, Zählen, Prozent, Formulierung, HPLC
Breite (angloamerikanisch) 6,8 in.
Breite (metrisch) 173 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,2 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 6,5 in.
Höhe (metrisch) 284 mm
Höhe (metrisch) Kammer 166 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 17,7 in.
Tiefe (metrisch) 450 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale 3,4 in.
Außendurchmesser (metrisch) Schale 85 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 14,77 lb.
Gewicht (metrisch) 6,7 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz