Learn More
Gibco™ Bac-to-Bac™ C-His TOPO™ Expression System
Artikelnummer. 10237954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10237954 20 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10237954 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A11100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4285.00 €
    3513.70 € / 20 Reaktionen
    Sparen 771.30 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Bac-to-Bac™ C-His TOPO™ Expressionssystem
Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expression ist eine effiziente Methode zur Herstellung von Baculoviren für die Expression von Proteinen in Insektenzellen auf hohem Niveau. Sie beruht auf der Erzeugung rekombinanter Viren durch stellenspezifische Transposition in E. coli und nicht auf homologer Rekombination in Insektenzellen. Neu: pFastBacTOPO™ Vektoren!
Zuverlässige und schnelle Proteinexpression
Das Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expressionssystems ist schneller und einfacher als die herkömmliche Baculovirus-Expression und erhält eine hohe Proteinexpression. Bac-zu-Bac™ beruht auf der Erzeugung rekombinanter Baculoviren durch stellenspezifische Transposition in E. coli und nicht auf homologer Rekombination in Insektenzellen. Das Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expressionssystem ist in der akademischen Literatur sehr angesehen. Etwa 100 Zitate pro Jahr seit 2000!
Herkömmliche Baculovirus-Systeme erfordern die Reinigung und Amplifikation eines viralen Überstands mit anfänglich niedrigem Titer. Dies erfordert einen zeitaufwändigen Plaque-Assay. Der Bac-to-Bac™ pFastBac™ Vektor rekombiniert jedoch mit dem übergeordneten Bacmid in kompetenten Zellen von DH10Bac™ E. coli zu einem Expressions-Bacmid. Für die schnelle Produktion eines hohen Titers von reinen, rekombinanten Baculovirus-Partikeln in der ersten Transfektion das Bacmid in Insektenzellen transfizieren. Sie sparen Wochen kostbarer Zeit. Gewinnen Sie einen reinen P2-Baculovirus-Bestand an Tag 10, ohne dass ein mühsamer Plaques Assay erforderlich ist (siehe Abbildung 1)
Starke Expression, einfache Untersuchung
pFastBac™ verwendet den starken Polyhedrin-Promotor, um hohe Expressionsniveaus in einer Vielzahl von Insektenzelllinien wie Sf9, Sf21 und High Five™ Zellen zu erzeugen.
Neue Ergänzungen:
Bac-to-Bac™ pFastBac Vektoren sind nun auch als pFastBacTOPO™ Vektoren erhältlich. pFastBacTOPO™ Vektoren sind Blunt™ TOPO™ Vektoren und werden mit Mach1™-T1R E. coli für einfaches Klonen und die pFastBac⁄GOI-Propagation geliefert. Mit den neuen Vektoren können Sie:
  • Ihre Gene von Interesse (GOI) mit einem PCR-Enzym mit höchster Genauigkeit, wie Accuprime™ Pfx SuperMix, amplifizieren.
  • Mit TOPO™ das PCR-Produkt mit stumpfem Ende in nur 5 Minuten in den neuen Vektor klonen!
  • Kolonien 8 Stunden nach dem Beschichten auf selektive Nährmedien mit Ampicillin visualisieren, da Mach1™-T1R-E. coli-Zellen im Vergleich zu anderen Standard-Klonierungsstämmen eine schnellere Verdoppelung aufweisen.
  • Mit dem Bac-to-Bac™ C-His TOPO™ Klonierungs- oder Expressionskit können Sie ein C-terminales His-Fusions-Protein mit einer TEV-Spaltungsstelle herstellen, um mit Nickel-chelatbildenden Harzen (Invitrogen ProBond™ Aufreinigungssystem) aufzureinigen und mit Hilfe der beliebten Invitrogen AcTEV™ Protease ein natives Protein zu erzeugen. Dies ist der einzige Vektor von Invitrogen’, der eine C-terminale TEV-Spaltungsstelle enthält!
    Die neuen Vektoren kombinieren die TOPO™ Klonierungstechnologie mit den angesehenen Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expressionseigenschaften, um einfaches Klonen und eine hochwertige Proteinexpression zu ermöglichen.
    Die pFastBacTOPO™ Vektoren werden als Klonierungs- und Expressionskits angeboten.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Typ Expressionssystem
    Klonierungsmethode Blunt TOPO™
    Proteinmarkierung His-Tag (6x)
    Menge 20 Reaktionen
    Inhalt und Lagerung Bac-to-Bac C-His TOPO-Expressionskit:
    • Vektor-Kit für 20 TOPO-Klonierungsreaktionen, Lagerung bei -20 °C
       –pFastBac/CT-TOPO-Vektor mit C-terminalem TEV-Spaltungsort und His-Tag
       –pFastBac 1-Gus-Kontrollplasmid (Kontrollexpressionsvektor)
       –Weitere Kit-Reagenzien: 10x PCR, dNTP-Gemisch, Salzlösung, steriles Wasser, Kontroll-PCR-Template, Polyhedrin-Vorwärtsprimer, SV40-pA-Rückwärtsprimer
    • One Shot Mach1-T1R chemisch kompetente E. coli für 20 Reaktionen (20 x 50 µl), bei -80 °C lagern
    • MAX Efficiency DH10Bac kompetente E. coli für 20 Reaktionen (4 Kits mit je 5 x 0,1 ml), bei -80 °C lagern
    • ExpiFectamine Sf-Transfektionsreagenz (1 ml), bei +4 °C lagern, nicht einfrieren
    Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR)
    Format Flüssig
    Expressionsmechanismus Zellbasierte Expression
    Expressionssystem Baculovirus
    Produktlinie Bac-to-Bac, TOPO
    Promoter Polyhedrin