Learn More
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ HBM TOPO™ Cloning Kit
Artikelnummer. 10758415
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
10758415 20 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10758415 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A11338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2015.00 €
    1652.30 € / 20 Reaktionen
    Sparen 362.70 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Bac-to-Bac™ HBM TOPO™ Klonierungskit
Bac-to-Bac™ Baculovirus Expression is an efficient method for producing baculovirus for high-level protein expression in insect cells. It relies on generation of recombinant virus by site-specific transposition in E. coli (DH10Bac™) rather than homologous recombination in insect cells. The new pFastBac™ HBM TOPO™ vector enables secreted protein expression because it has the honeybee melittin (HBM) secretion signal. The new vector should be strongly considered for the expression of glycoproteins. Glycoproteins cannot be glycosylated in the absence of any secretion signal. In contrast to glycoproteins secreted from mammalian cells, glycoproteins secreted from baculovirus can be easily de-glycosylated in vitro. This is a very important feature in order to crystallize proteins!
Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expression ist eine effiziente Methode zur Herstellung von Baculoviren für die Expression von Proteinen in Insektenzellen auf hohem Niveau. Sie beruht auf der Erzeugung rekombinanter Viren durch stellenspezifische Transposition in E. coli (DH10Bac™) und nicht auf homologer Rekombination in Insektenzellen. Der neue pFastBac™ HBM TOPO™ Vektor ermöglicht die sezernierte Proteinexpression, da er über das Sekretionssignal von Honigbienen-Melittin (HBM) verfügt. Der neue Vektor sollte ernsthaft für die Expression von Glykoproteinen in Betracht gezogen werden. Glykoproteine können nicht glykosyliert werden, wenn kein Sekretionssignal vorhanden ist. Im Gegensatz zu Glykoproteinen, die aus Säugetierzellen sezerniert werden, können Glykoproteine, die aus Baculovirus sezerniert werden, in vitro leicht entglykosyliert werden. Dies ist ein sehr wichtiges Merkmal, um Proteine zu kristallisieren!
Der Vektor pFastBac™ HBM TOPO™ hat auch einen C-terminalen His-Tag mit einem TEV-Spaltungssignal, um eine einfache Reinigung von Histidin-Fusionsproteinen auf Nickel-Chelatharzen (ProBond™ Aufreinigungssystem) und von nativen Proteinen mit Hilfe der AcTev™ Protease zu ermöglichen.
Der Vektor verwendet den starken Polyhedrin-Promotor, um in einer Vielzahl von Insektenzelllinien wie Sf9, Mimic™ Sf9, Sf21 und High Five™ Zellen in Sf-900 II und Sf-900™ III Medien von Gibco hohe Expressionswerte zu erzeugen.
Herkömmliche Baculovirus-Systeme erfordern die Aufreinigung und Amplifikation eines viralen Überstands mit anfänglich niedrigem Titer. Dies erfordert einen zeitaufwändigen Plaque-Assay. Der Bac-to-Bac™ pFastBac™ Vektor rekombiniert jedoch mit dem übergeordneten Bacmid in kompetenten Zellen von DH10Bac™ E. coli zu einem Expressions-Bacmid. Für die schnelle Produktion eines hohen Titers von reinen, rekombinanten Baculovirus-Partikeln in der ersten Transfektion das Bacmid in Insektenzellen transfizieren. Sie sparen Wochen kostbarer Zeit. Gewinnen Sie einen reinen P2-Baculovirus-Bestand an Tag 10, ohne dass ein mühsamer Plaque-Assay erforderlich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie High Five™, Sf21, Sf9
Zelltyp Insektenzelle
Klonierungsmethode Blunt TOPO
Spaltung TeV-Protease-Erkennungsstelle
Inhalt und Lagerung Das Bac-to-Bac™ HBM TOPO™ Klonierungskit enthält: (Details siehe Handbuch)
• Vektor-Kit für 20 Topo-Klonierungsreaktionen
• pFastBac⁄HBM TOPO™ Vektor mit dem C-terminalen TEV-Spaltungsort und His-Tag.
• PFastBac⁄CT-Gus Kontrollplasmid (Kontrollexpressionsvektor)
• Andere im Lieferumfang enthaltene Reagenzien: 10x PCR, dNTP-Mix, Salzlösung, steriles Wasser, Kontroll-PCR-Vorlage, Polyedrin Vorwärtsprimer, SV40 pA Rückwärtsprimer
• Kit mit kompetenten Zellen (20 Reaktionen):
• One Shot™ Mach1-T1R Chemisch kompetente E. coli
Vektor-Kit: Bei -20 °C lagern
One Shot™ Mach1-T1R Chemisch kompetente E. coli: Bei -80 °C lagern
Format Kit
Expressionsmechanismus Zellbasierte Expression
Expressionssystem Baculovirus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinexpression
Hochdurchsatz-Kompatibilität Für hohen Durchsatz geeignet, nicht für hohen Durchsatz geeignet (manuell)
Hauptbedienfelder Sezernierte Expression
Anzahl Reaktionen 20 Reaktionen
Produktlinie BAC-zu-Bac, TOPO
Produkttyp Klonierungskit
Promoter Polyhedrin
Proteinmarkierung HBM (Honeybee Melittin), His-Tag (6x)
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Vektor pFastBac/HBM-TOPO