Learn More
Bacampicillin hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464557
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16464557 50 mg 50 Milligramm
16458678 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16464557 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1149A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bacampicillin hydrochloride is a penicillin antibiotic, is a prodrug of ampicillin with improved oral bioavailability.
Bacampicillin hydrochloride is a penicillin antibiotic, is a prodrug of ampicillin with improved oral bioavailability.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bacampicillin hydrochloride
Physikalische Form Powder
CAS 37661-08-8
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H28ClN3O7S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (249.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)OC(OC(OCC)=O)C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 501.98
Formelmasse 501.98
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research