Learn More
Baccatin III, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10367421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 10367421
Marke: Thermo Scientific Acros 329380050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Baccatine III
Namenshinweis 95%
CAS 27548-93-2
Schmelzpunkt 229.0°C to 234.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C31H38O11
Brechungsindex 1.5455 to 1.5475
MDL-Nummer MFCD00153921
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dmso,ethanol
InChI-Schlüssel OVMSOCFBDVBLFW-VHLOTGQHSA-N
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@@H](O)C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)[C@@H]3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C
IUPAC-Name (1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(Acetyloxy)-1,9,15-trihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-ylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 586.63
PubChem CID 71816153
Formelmasse 586.6
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest