missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Bacillol AF™ Oberflächendesinfektionsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bacillol AF Desinfektionsmittel |
| Form | Flüssig |
| pH | 6 |
| Aussehen | Farblos |
| Zertifizierung/Konformität | CE, MDD, VAH |
| Material | Wirksame Bestandteile: Propan-1-ol 400 mg/g, Propan-2-ol 250 mg/g, Ethanol 47 mg/g |
| Behältertyp | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Bereiche, die kurze Expositions- und Trockenzeiten und ein rückstandsfreies Trocknen erfordern |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?