Learn More
Bacillol AF™ Oberflächendesinfektionsmittel
Artikelnummer. 11945477
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11945477 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11945477 Lieferant Bode Chemie Lieferanten-Nr. 9802123
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Desinfektionsmittel mit umfangreichem Wirkungsspektrum und Lösung auf Alkoholbasis.
  • Gebrauchsfertige Lösung
  • Schnelle und umfassende Wirkung
  • Breite Materialverträglichkeit mit alkoholbeständigen Oberflächen
  • Gute Benetzung
  • Aldehyd-, farb- und parfümfrei
Specifications
Produkttyp Bacillol AF Desinfektionsmittel
Form Flüssig
pH 6
Aussehen Farblos
Zertifizierung/Konformität CE, MDD, VAH
Material Wirksame Bestandteile: Propan-1-ol 400 mg/g, Propan-2-ol 250 mg/g, Ethanol 47 mg/g
Behältertyp Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Bereiche, die kurze Expositions- und Trockenzeiten und ein rückstandsfreies Trocknen erfordern
Volumen (metrisch) 1 l