Learn More
Bode Chemie™ Bacillol plus alkoholisches, metallisches Desinfektionsmittel
Beschreibung
- 500 ml-Flasche
- Haltbarkeitsdauer: 12 Monate
- Zertifizierung: VAH, MDD
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Alkoholisches, metallisches Desinfektionsmittel |
| Zertifizierung/Konformität | VAH, MDD |
| Material | Wirksame Bestandteile: Propan-1-ol 400 mg/g, Propan-2-ol 200 mg/g, Glutaral 1 mg/g |
| Behältertyp | Flasche |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |