Learn More
Bode Chemie™ Bacillol™ Papiertücher
Artikelnummer. 16552852
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
100 Wischtücher
80 Wischtücher
Behältertyp:
Pop-up-Kanister
Packungsgröße:
100 Stück
80 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge Behältertyp Packungsgröße
16552852 100 Wischtücher Pop-up-Kanister 100 Stück
16210991 80 Wischtücher Pop-up-Kanister 80 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16552852 Lieferant Bode Chemie™ Lieferanten-Nr. 9805031
Menge Preis
1 19.01 € / 100 Stück
12 18.10 € / 100 Stück
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bacillol™ Tissues – Alkoholbasierte, schnell desinfizierende Tücher in einem praktischen Spender.
  • Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
  • Schnell und umfassend wirksam
  • Breite Materialverträglichkeit mit alkoholbeständigen Oberflächen
  • Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
  • Einfache Entnahme aus der praktischen Spenderbox
  • Nachfüllbar
  • Erforderliches Spektrum der Aktivität SARS-CoV-2: begrenzte viruzide Aktivität
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionstücher
Behältertyp Pop-up-Kanister
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und medizinischen Geräten
Verpackungsmenge 100 Wischtücher