Learn More
Bode Chemie™ Bacillol™ Tissues
Artikelnummer. p-7224953
Click to view available options
Verpackungsmenge:
100 Wischtücher
80 Wischtücher
Behältertyp:
Pop-up-Kanister
Packungsgröße:
100 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 16552852
Marke: Bode Chemie™ 9805031
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bacillol™ Tissues - Alcohol-based rapid disinfectant wipes in a practical dispenser.
  • Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
  • Schnell und umfassend wirksam
  • Breite Materialverträglichkeit mit alkoholbeständigen Oberflächen
  • Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
  • Einfache Entnahme aus der praktischen Spenderbox
  • Nachfüllbar
  • Erforderliches Spektrum der Aktivität SARS-CoV-2: begrenzte viruzide Aktivität
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionstücher
Behältertyp Pop-up-Kanister
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und medizinischen Geräten
Verpackungsmenge 100 Wischtücher
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.