Learn More
Hartmann Bacillol™ Zero Tissues
Artikelnummer. 30048900
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Flow-Pack, 100 Gewebe
Flow-Pack, 80 XL Gewebe
Abmessungen (L x B):
20 x 17 cm (7.9 x 6.7 in.)
20 x 30 cm (7.9 x 11.8 in.)
Größe:
Extragroß
Standard
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge Abmessungen (L x B) Größe Packungsgröße
30048900 Flow-Pack, 100 Gewebe 20 x 17 cm (7.9 x 6.7 in.) Standard 6 Stück
30058117 Flow-Pack, 80 XL Gewebe 20 x 30 cm (7.9 x 11.8 in.) Extragroß 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30048900 Lieferant Hartmann Lieferanten-Nr. 981935
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinigungs- und Desinfektionstücher auf Basis organischer Säuren, Bacillol™ Zero Tissues sind hochwirksam und schonend zu den Materialien.
  • Gebrauchsfertige, schnell wirkende Desinfektionstücher aus 100 % plastikfreiem Material
  • Viruzid in 2 Minuten
  • Frei von Alkoholen, quaternären Ammoniumverbindungen, Peroxiden, Duftstoffen und Farbstoffen
  • >98,5 % der Zutaten stammen aus biologischem Anbau.
  • Patentierte Formulierung – organischer Säurekomplex
  • Keine Kennzeichnung gefährlicher Stoffe
  • Sehr gute Materialverträglichkeit
  • Nachhaltiges, hochwertiges Vlies-Wischmaterial
  • BPR-geprüft
  • Ausgezeichnete, sichtbare Benetzung der Oberflächen
  • Kann ohne Handschuhe verwendet werden.
  • Gute Reinigungseigenschaften
  • Praktisches Faltsystem zur sicheren und einfachen Entnahme der einzelnen Tücher aus der wiederverschließbaren Flowpack-Verpackung
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionstuch
Länge (angloamerikanisch) 7,9 in.
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 6,7 in.
Breite (metrisch) 17 cm
Material Vliesstoff
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 20 x 17 cm (7.9 x 6.7 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion
Verpackungsmenge Flow-Pack, 100 Gewebe
Lage 1-ply
Größe Standard
Sterilität Steril