Learn More
Hartmann Bacillol™ Zero Tissues
Artikelnummer. p-200110162
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Flow-Pack, 100 Gewebe
Flow-Pack, 80 XL Gewebe
Abmessungen (L x B):
20 x 17 cm (7.9 x 6.7 in.)
20 x 30 cm (7.9 x 11.8 in.)
Größe:
Extragroß
Standard
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 30048900
Marke: Hartmann 981935
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cleaning and disinfecting wipes based on organic acids, Bacillol™ Zero Tissues are highly effective and gentle on materials.
  • Gebrauchsfertige Schnell-Desinfektionstücher aus 100% plastikfreiem Vliestuchmaterial
  • Viruzid in 2 Minuten
  • Frei von Alkoholen, quartären Ammoniumverbindungen, Peroxiden und von Parfüm- und Farbstoffen
  • >98,5% Inhaltsstoffe organischen Ursprungs
  • Patentierte Formulierung – organic acid complex
  • Keine Gefahrstoffkennzeichnung
  • Sehr gute Materialverträglichkeit
  • Nachhaltiges hochwertiges Vliestuchmaterial
  • BPR-geprüft
  • Hervorragende, sichtbare Benetzung von Oberflächen
  • Ohne Handschuhe verwendbar
  • Gute Reinigungseigenschaften
  • Praktisches Faltsystem für eine sichere und einfache Entnahme der einzelnen Tücher aus der wiederverschließbaren Flowpack
Spezifikation
Produkttyp Disinfectant Wipe
Länge (angloamerikanisch) 7.9 in.
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 6.7 in.
Breite (metrisch) 17 cm
Material Non-Woven Cloth
Autoklavierbar Not Autoclavable
Einwegprodukt Single-use
Abmessungen (L x B) 20 x 17 cm (7.9 x 6.7 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleaning and Disinfecting
Verpackungsmenge Flow-Pack, 100 Gewebe
Lage 1-ply
Größe Standard
Sterilität Sterile