Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Bacillus stearothermophilus ATCC® 10149™*
Artikelnummer. 12978848
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12978848 5 Impfösen 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 12978848
Marke: Thermo Fisher Scientific™ R4601202
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen
Für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Die Schleife kann in flüssigem Medium aufgelöst oder direkt auf ein geeignetes Medium aufgetragen werden. Culti-Loops werden einzeln in einem Folienbeutel versiegelt und je fünf Stück pro Packung verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® ATCC – EULA erforderlich
Biologische Sicherheitsstufe DG
Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
Herkunftsland USA
Produkttyp Qualitätskontrollorganismus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gebrauchsfertige ATCC-QC-Organismen
Anzahl pro Packung 5
Verpackungsart Folienpackung
Menge 5 Impfösen
Spezies Lactobacillus gasseri