missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bacillus subtilis iolG Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17210074 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17210074 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17210074

Marke: Thermo Scientific PA5117572

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Antigen Bacillus subtilis iolG
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 3.695 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen iolG
Gen-Zugriffsnummer P26935
Gensymbole iolG
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Bacillus subtilis Inositol 2-dehydrogenase/D-chiro-inositol 3-dehydrogenase protein (1-344aa).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 937615
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.