missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bacitracin (>80 %), TRC

Artikelnummer. 30138741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138741 25 g 25 Gramm
30135138 10 g 10 Gramm
30006798 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138741 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB10650025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1405-87-4
Summenformel C66 H103 N17 O16 S . 3 C65 H101 N17 O16 S
Molekulargewicht (g/mol) 1155.4
Synonym Altracin, Ayfivin, Baci-Jel, Baciguent, Bacillichin, Bacilliquin, Bacitek Ointment, Fortracin, Parentracin, Penitracin, Topitracin, Tropitracin, Zutracin
IUPAC-Name (4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-methylbutyl]-4,5-Dihydro-1,3-Thiazol-4-Carbonyl]Amino]-4-Methylpentanoyl]Amino]-5-[[(2S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-Amino-2-Oxoethyl)-18-(3-Aminopropyl)-12-Benzyl-15-[(2S)-Butan-2-yl]-6-(Carboxymethyl)-9-(1H-Imidazol-4-Ylmethyl)-2,5,8,11,14,17,20-Heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-Heptazacyclopentacos-21-yl]Amino]-3-Methyl-1-Oxobutan-2-yl]Amino]-5-Oxopentansäure; (4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-methylbutyl]-4,4,5-Dihydro-1,3-Thiazol-4-Carbonyl]Amino]-4-Methylpentanoyl]Amino]-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-Amino-2-Oxoethyl)-18-(3-Aminopropyl)-12-Benzyl-15-[(2S)-Butan-2-yl]-6-(Carboxymethyl)-9-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)-2,5,8,11,14,17,20-Heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-Heptazacyclopentacos-21-yl]Amino]-3-Methyl-1-Oxopentan-2-yl]Amino]-5-Oxopentansäure; (4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S,) 2S)-1-amino-2-methylbutyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carbonyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-18-(3-aminopropyl)-12-benzyl-6-(carboxymethyl)-9-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-15-propan-2-yl-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclopentacos-21-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure; (4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S)-1-amino-2-methylpropyl]-4,4,5-Dihydro-1,3-Thiazol-4-Carbonyl]Amino]-4-Methylpentanoyl]Amino]-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-Amino-2-Oxoethyl)-18-(3-Aminopropyl)-12-Benzyl-15-[(2S)-Butan-2-yl]-6-(Carboxymethyl)-9-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)-2,5,8,11,14,17,20-Heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-Heptazacyclopentacos-21-yl]Amino]-3-Methyl-1-Oxopentan-2-yl]Amino]-5-Oxopentansäure
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C1=N[C@@H](CS1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H]2CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]cn3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC2=O)[C@@H](C)CC.CC[C@H](C)[C@H](N)C5=N[C@@H](CS5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]6CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc7c[nH]cn7)NC(=O)[C@@H](Cc8ccccc8)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC6=O)C(C)C.CC[C@H](C)[C@H](N)C9=N[C@@H](CS9)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]%10CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc%11c[nH]cn%11)NC(=O)[C@@H](Cc%12ccccc%12)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC%10=O)[C@@H](C)CC.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]%13CSC(=N%13)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@H]%14CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc%15c[nH]cn%15)NC(=O)[C@@H](Cc%16ccccc%16)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC%14=O)[C@@H](C)CC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bacitracin
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bacitracin
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C66H103N17O16S.3C65H101N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90;1-9-35(7)51(68)65-80-47(31-99-65)62(96)75-42(25-33(3)4)58(92)73-41(21-22-49(84)85)57(91)82-53(36(8)10-2)64(98)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-63(97)52(34(5)6)81-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89;1-9-35(7)51(68)65-80-47(31-99-65)62(96)75-42(25-33(3)4)58(92)73-41(21-22-49(84)85)57(91)81-52(34(5)6)63(97)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-64(98)53(36(8)10-2)82-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89;1-9-35(7)52(82-57(91)41(21-22-49(84)85)73-58(92)42(25-33(3)4)75-62(96)47-31-99-65(80-47)51(68)34(5)6)63(97)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-64(98)53(36(8)10-2)81-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,98)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,97)(H,81,90)(H,82,91)(H,84,85)(H,86,87);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,97)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,98)(H,81,91)(H,82,90)(H,84,85)(H,86,87);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,97)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,84,85)(H,86,87)/t35-,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48-,52-,53-,54-;3*35-,36-,39-,40+,41+,42-,43+,44-,45-,46+,47-,51-,52-,53-/m0000/s1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 25 g
Formelmasse 5644.9488
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.