Learn More
Bacitracin Zinc (>80%), TRC
Artikelnummer. 17970615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17970615 50 mg 50 Milligramm
30132539 250 mg 250 Milligramm
17943425 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB10650550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-89-6
Synonym Bacitracin zinc∣Baciferm (8CI)∣Albac∣Bacifarmin∣Bacifarmin-zinc∣Baciferm PB∣Noptracin∣ST 56∣Zinc-bacitracin∣Bacitracin Zinc∣GR 31385A
Spezifikation
Format Neat
Molekulargewicht 1472.06
Produkttyp API
Menge 50 mg
Versandbedingung Room Temperature