Learn More
Baclofen 0.5 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461302
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30461302
Marke: LoGiCal LGCAMP1235.0008
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Baclofen
CAS 1134-47-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Baclofen
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C10 H12 Cl N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Lösungstyp Single Solution
SMILES NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 213.66
Menge 1 mL
Formelmasse 213.0557 g/mol