Learn More
Baclofen, Mikromol™
Artikelnummer. 18020100
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18020100 250 mg 250 Milligramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18020100
Marke: Mikromol MM1235.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Baclofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Baclofen
CAS 1134-47-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Baclofen
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H12 Cl N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
SMILES NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 213.66
Menge 250 mg
Formelmasse 213.0557 g/mol