Learn More
Honeywell™ BACOU Schuhe
Artikelnummer. 11867030
Click to view available options
Größe:
41
43
44
45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11867030
Marke: Honeywell™ 624441641
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Honeywell™ BACOU TXL REPORTER S 3 Schuhe verfügen über wasserbeständiges geöltes Vollleder-Obermaterial und eine ergonomische Abschlusskante.
  • 200 J Freelium™ Zehenkappe aus nichtmetallischem Metall
  • Nicht magnetisch
  • Chemisch neutral
  • Ultraleicht: 20 % leichter als eine Standardzehenkappe aus Verbundwerkstoff
  • Extra dünn: 30 % dünner als eine Standardzehenkappe aus Verbundwerkstoff
  • Unveränderbarer, ausgezeichneter Thermoisolator für den Träger nicht wahrnehmbar
  • Durchstichsichere Flexium™ Zwischensohle
  • Nichtmetallisch, aus hochfesten Textilfasern
  • Deckt 100 % der Plantar-Oberfläche ab
  • Die Mittelsohle ist leicht und flexibel
  • Keine Einschränkungen für den Träger beim Biegen des Fußes
  • Antistatisch und komfortabel
  • Die Innensohle ist ergonomisch und antistatisch
  • Antibakterielle Behandlung
  • Bietet optimalen Komfort und Hygiene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO9001/2008, EG PSA-Kategorie2, EG-Bescheinigungsnummer
Farbe Schwarz
Material Leder
Größe 41
Sohlenmaterial Polyurethan
Beständig gegen Durchstichfest, antistatisch und antibakteriell