Learn More
Bakteriologischer Agar, UltraPure
Artikelnummer. 15855078 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Packungsgröße:
11339.80 Gramm
2268 Gramm
454 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15855078 25 lb. 11339.80 Gramm
15835078 1 lb. 454 Gramm
15845078 5 lb. 2268 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15855078 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J10906.Q1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird bei der Herstellung bakteriologischer Kulturmedien als Geliermittel verwendet.
Used extensively as a gelling agent in the preparation of bacteriological culture media. Its main attributes are superior transparency, very reliable reproducibility and absence of inhibitors capable of hindering optimal development of microorganisms. Extraneous matter reduced to a minimum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Hervorragende Durchsichtigkeit
  • Zuverlässige Reproduzierbarkeit
  • Keine Inhibitoren, die eine optimale Entwicklung von Mikroorganismen verhindern können
  • Auf ein Minimum reduzierte Fremdstoffe
  • Format: Weißes bis hellcremefarbenes Pulver
  • CAS: 9002-18-0
  • MDL-Nummer: MFCD00081288
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß bis Hellcremefarben
Form Pulver
Güte Ultrapure
Medientyp Bacteriological Agar
Produkttyp Agar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird bei der Herstellung bakteriologischer Kulturmedien als Geliermittel verwendet.
Verpackungsart Kunststoffflasche
Menge 25 lb.